Learn More
Cole-Parmer™ Dri-Block™ Analog Block Heaters
Use these heaters as a dry, constant temperature source for various lab and research applications. All models have independent indicator lights to show main power, heater action, and over-temperature cut out.
890.00€ - 1235.00€
Specifica
Tipo Bagno secco/blocco
Warranty 3 Years
Larghezza (sistema metrico) 260 mm
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Tensione 230 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. di blocchi Temperature Range (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di blocchi Temperature Range (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
11573789
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
36620-12
2 Ambient +5° to 100°C
890.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
11523799
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
36620-14
3 Ambient +5° to 200°C
1235.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Precision-engineered heaters with excellent temperature accuracy
  • Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
  • Take up less storage space - lightweight and flat-top surface allows units to be stacked when not in use
  • 230 VAC operation
  • Calibrated rotary dial for temperature set in 2°C increments
  • Excellent stability of ±0.05°C at 40°C
  • Includes block extraction tool and a power cord with UK and European plug
  • Ideal for all of your sample heating requirements, or for research or general chemistry applications
Specifica
Specifica
Bagno secco/blocco
260 mm
230 V
3 Years
105 mm
50/60 Hz