Learn More
Techne™ Termociclatori a gradiente 5PrimeG
Allows annealing temperatures to be optimised in one experiment with a wide linear gradient range of 19 to 29°C. Techne™ 5PrimeG Gradient Enabled Thermal Cycler delivers high performance, high throughput and maximum flexibility.
Descrizione
Descrizione
  • L'ampio gradiente lineare con intervallo di 29°C consente di ottimizzare le temperature di ricottura degli esperimenti
  • Funzione di calcolo del gradiente che consente di visualizzare la temperatura di ciascuna delle 12 colonne, garantendo facilità di replica delle condizioni termiche
  • Interfaccia con touchscreen a colori (VGA da 3.5 poll. con display grafico) per l'impostazione rapida dei programmi
  • Programmi trasferibili tra gli strumenti o su PC mediante USB
  • Opzioni blocco: 96 x 0.2ml (compatibile con piastre con e senza bordo), 60 x 0.5 ml, 384 pozzetti e blocchetto combinato (33 x 0.2ml e 33 x 0.5ml)
  • La memoria interna consente la memorizzazione di 1000 programmi con spazio di salvataggio illimitato su chiave dati USB
  • Ingombro ridotto
  • Riavvio automatico in caso di interruzioni di corrente
  • Pressione del coperchio riscaldato regolabile
  • Requisiti elettrici: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specifiche:
  • Intervallo di temperature blocco: da 10° a 100°C (mantenimento finale di 4°C)
  • Uniformità del blocco a 55°C: <±0.3°C
  • Precisione della temperatura a 55°C: <±0.25°C
  • Temperatura regolabile del coperchio riscaldato: da 35°C a 115°C o disattivata
  • Velocità di riscaldamento massima: 3.4°C/sec
  • Range di gradiente: da 30° a 80°C
  • Gradiente massimo: 29°C (19°C per il blocco da 384)
  • Gradiente minimo: 1°C
  • Tipo: 8 elementi Peltier/blocco
  • L x P x A: 420 x 240 x 240mm
  • peso: 9.4kg
Warranty
4 anni di garanzia