Learn More
Techne™ Termociclatori a gradiente 3PrimeG
Small gradient thermal cycler that builds on all features of 3PrimeX instrument
Descrizione
Descrizione
  • Interfaccia touchscreen a colori (3.5 pollici VGA con display grafico) per impostazione rapida del programma
  • Programmi trasferibili tra gli strumenti mediante USB o su PC
  • Capacità estesa per campioni, per 48 microprovette da 0.2 ml, 30 provette da 0.5 m e piastra a 96 pozzetti a mezzo volume in formato orizzontale
  • Memoria interna per la memorizzazione di 1000 programmi con salvataggio illimitato su chiave dati USB
  • Ingombro ridotto
  • Riavvio automatico in caso di interruzioni di corrente
  • Pressione regolabile del coperchio riscaldato
  • Requisiti elettrici: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specifiche:
  • Intervallo di temperature blocco: da 10° a 100°C (mantenimento finale di 4°C)
  • Uniformità del blocco a 55°C: <±0.3°C
  • Precisione della temperatura a 55°C: <±0.25°C
  • Temperatura regolabile del coperchio riscaldato: da 35° a 115 °C o disattivata
  • Velocità di riscaldamento massima: 3.0°C/sec
  • Range di gradiente: da 30° a 80°C
  • Gradiente massimo: 14°C
  • Gradiente minimo: 1°C
  • Tipo: da 2 a 4 elementi Peltier/blocchi
  • L x P x A: 350 x 210 x 280mm
  • peso: 6kg
Warranty
4 anni di garanzia