Learn More
Techne™ 3PRIMEBASE Thermal Cyclers
Full color touchscreen display, easy programming and intuitive user interface, which provides an unrivalled user experience
Descrizione
- Modelli preinstallati per la creazione rapida di programmi complicati tramite interfaccia touchscreen intuitiva (VGA di 3.5 poll. con display grafico)
- Programmi trasferibili tra gli strumenti mediante USB o su PC
- Memoria interna per la memorizzazione di 1000 programmi con salvataggio illimitato su chiave dati USB
- Ingombro ridotto
- Riavvio automatico in caso di interruzioni di corrente
- Opzioni blocco: 24 x 0.2ml (compatibile con strisce di microprovette da 8 pozzetti) e 18 x 0.5ml
- Requisiti elettrici: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specifiche:
- Intervallo di temperature blocco: da 4° a 100°C (mantenimento finale di 4°C)
- Uniformità del blocco a 55°C: <±0.3°C
- Precisione della temperatura a 55°C: <±0.25°C
- Velocità di riscaldamento massima: 3.0°C/sec
- Pressione coperchio riscaldato fissa
- Tipo: 2 elementi Peltier/blocco
- L x P x A: 350 x 210 x 280mm
- peso: 6kg
Warranty
4 anni di garanzia