Learn More
TE Buffer, 1X Solution pH 8.0, Low EDTA, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific Chemicals
Use directly to re-suspend and/or dilute purified DNA or RNA
63.34€ - 96.40€
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15746272
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
J75793.AE
100 mL Nalgene bottle
63.34€
100mL
15684018
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific
J75793.AP
500 mL Nalgene bottle
96.40€
500mL
Descrizione
Descrizione
Use directly to re-suspend and/or dilute purified DNA or RNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1185-53-1
157.594
93573
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
C4H12ClNO3
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
Specifica
TE Buffer
1X
Solution
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
93573
1185-53-1
8
C4H12ClNO3
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
157.594
Biologia molecolare
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures