Learn More
Agilent BioTek Tape
500 nL – 50 μL, 1 μL increments, 1536-well cassette, plastic tips. 0.010 in. diameter molded polypropylene tips
Marca: Agilent BioTek 7170018
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 500 nL – 50 μL, 1 μL increments, 1536-well cassette, plastic tips. 0.010” diameter molded polypropylene tips
- For use with EL406, MultiFlo FX
Order Info
ForUseWith
Specifica
1536 Well Cassette |