Learn More
Tantalum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis excluding Nb), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
150.75€ - 2056.23€
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11355808
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010354.BU
25 cm
150.75€
25cm
11345808
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010354.BY
100 cm
481.40€
100cm
11365808
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010354.CC
500 cm
2056.23€
500cm
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Tantalum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis excluding Nb), Thermo Scientific Chemicals