Learn More
Tantalum(V) oxide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
31.72€ - 512.00€
Identificatori chimici
CAS 1314-61-0
Formula molecolare O5Ta2
Molecular Weight (g/mol) 441.89
Numero MDL MFCD00011254
InChI Key PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Tantalum pentoxide
IUPAC Name [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11397018
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014709.09
10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11307028
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014709.18
50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11317028
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014709.30
250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Tantalum(V) oxide is used in the production of capacitors, due to its high dielectric constant. These capacitors are used in automotive electronics, cell phones, thin film components and electronic circuitry. In addition, Tantalum(V) oxide has been utilized in the fabrication of the glass of photographic lenses. Due to its high biocompatibility and resistivity, it has attracted many biomedical applications. It is used in tantalum capacitors, resistive switching memories, high frequency CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductors) integrated circuits and high-k dielectric for DRAM (Dynamic random-access memory) capacitor applications. It has been shown to improve corrosion resistance and cytocompatibility of titanium substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1314-61-0
441.89
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
[(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
O5Ta2
MFCD00011254
Tantalum pentoxide
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Specifica
Tantalum(V) oxide
1314-61-0
99% (metals basis)
MFCD00011254
Insoluble in water,alcohol,mineral acids. Soluble in HFInsoluble in almost all organic solvents including alcohol and mineral acids. Solubility is negligible in water. Soluble in HF
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
441.89
8.2
1800°C
Powder
O5Ta2
Tantalum pentoxide
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
[(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
441.89
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 215-238-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures