Learn More
Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 242°C |
Materiale o nome chimico | Tantalum (V) chloride |
Punto di fusione | 216°C |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | White to Yellow |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero UN | UN3260 |
Indice di Merck | 14,9054 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic™, 99.995% (metals basis) >