Learn More
Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11300348
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7721-01-9
Formula molecolare Cl5Ta
Molecular Weight (g/mol) 358.20
Numero MDL MFCD00011253
InChI Key OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo Tantalum pentachloride
IUPAC Name tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Specifica
Punti di ebollizione 242°C
Materiale o nome chimico Tantalum (V) chloride
Punto di fusione 216°C
Nota nome Anhydrous
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,9054
Peso formulazione 358.21
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic™
Odore Acidic
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.68 g/mL