Learn More
Tantalum Thinfoil, 0.005mm (0.0002 in.) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
175.88€ - 531.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Formula molecolare | Ta |
Molecular Weight (g/mol) | 180.95 |
Numero MDL | MFCD00011252 |
InChI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
IUPAC Name | tantalum |
SMILES | [Ta] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11308648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040717.FF |
25 x 25 mm |
175.88€
25mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11430331
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040717.FI |
50 x 50 mm |
518.58€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11318648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040717.GH |
100 x 100 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tantalum |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Specifica
Tantalum Thinfoil | |
7440-25-7 | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Odorless | |
Foil |
0.005mm (0.0002 in.) thick, Not certified pinhole free | |
(metals basis) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tantalum | |
23956 | |
99.9% | |
≈0.052/25x25mm |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures