Learn More
Tantalum Standard For ICP, 1000μg/mL in H2O/0.8% HF, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca:  SPEX Certiprep PLTA9-2X
Quantità 500 mL
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Codice prodotto. 10346272
  • 148.00€ / 500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ta1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Identificatori chimici
7440-25-7, 7664-39-3, 7732-18-5
180.95
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:33348
[Ta]
Ta
MFCD00011252
23956
tantalum
Specifica
Tantalum Standard
7440-25-7, 7664-39-3, 7732-18-5
Ta
AA, ICP
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
[Ta]
H2O/0.8% HF
23956
CHEBI:33348
Triple-leached LDPE bottle
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
MFCD00011252
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Certified Reference Material
tantalum
180.95
500 mL
Assurance
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1000 µg/mL Tantalum
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrofluoric acid