Learn More
Tantalum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 0.42g/slug
113.57€ - 417.08€
Identificatori chimici
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Formula molecolare | Ta |
Molecular Weight (g/mol) | 180.95 |
Numero MDL | MFCD00011252 |
InChI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
IUPAC Name | tantalum |
SMILES | [Ta] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11320028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042826.09 |
10 g |
113.57€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11330028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042826.18 |
50 g |
417.08€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tantalum |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Specifica
Tantalum | |
7440-25-7 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tantalum | |
23956 | |
Odorless |
Gray to Silver | |
Gray to silver slug | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Slug |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures