Learn More
Tantalum plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
602.00€ - 1210.02€
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11387767
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014181.FF
25 x 25 mm
602.00€
25mm
11440400
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014181.FI
50 x 50 mm
1210.02€
50mm
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-25-7
180.95
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
tantalum
Ta
MFCD00011252
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CHEBI:33348
[Ta]
Specifica
Tantalum plate
7440-25-7
Ta
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
[Ta]
180.95
CHEBI:33348
Odorless
Plate
6.35mm (0.25 in.) thick
(metals basis)
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum
23956
99.9%
≈65.9g/25x25mm
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures