Learn More
Tantalum gauze, 80 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals
117.59€ - 291.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15417295
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
046720.FL
75 x 75 mm
117.59€
Pezzo
15427295
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
046720.GT
150 x 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-25-7
180.95
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
tantalum
Ta
MFCD00011252
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CHEBI:33348
[Ta]
Specifica
Tantalum gauze
7440-25-7
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum
23956
80 Mesh
Wire Cloth
80 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire
Ta
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
[Ta]
180.95
CHEBI:33348
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-13505
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures