Learn More
Tantalum foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 10.4g/25 x 25mm
95.10€ - 1080.38€
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11315818
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010356.FF
25 x 25 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11335779
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010356.FI
50 x 50 mm
290.45€
Pezzo
11305818
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010356.GH
100 x 100 mm
1080.38€
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-25-7
180.95
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
tantalum
Ta
MFCD00011252
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CHEBI:33348
[Ta]
Specifica
Tantalum foil
7440-25-7
(metals basis)
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum
23956
99.95%
1.0mm (0.04 in.) thick
≈10.4g/25x25mm
Ta
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
[Ta]
180.95
CHEBI:33348
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures