Learn More
Tantalum foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 5.3g/50 x 50mm; Temper: soft
80.00€ - 765.81€
Identificatori chimici
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Formula molecolare | Ta |
Molecular Weight (g/mol) | 180.95 |
Numero MDL | MFCD00011252 |
InChI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
IUPAC Name | tantalum |
SMILES | [Ta] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11305779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010352.FI |
50 x 50 mm |
80.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11315808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010352.GH |
100 x 100 mm |
246.23€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11305808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010352.GW |
200 x 200 mm |
765.81€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tantalum |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Spécification
Tantalum | |
Annealed | |
Gray to silver foil | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Foil |
Gray to Silver | |
7440-25-7 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tantalum | |
23956 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.