Learn More
BRAND™ Tall Form Borosilicate Glass Beakers
These beakers offer mechanical stability, resistance to thermal shock and chemicals, and are excellent for general laboratory use.
Marca: BRAND™ 90629
95.99 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With graduation and spout
- Provided in packs of 10
- With write-on label area
- Acc. to DIN 12331/ISO 3819
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Becher | |
Printed Scale |
150 mL | |
10/Pk. | |
Sì | |
Alto |