Learn More
BRAND™ Tall Form Borosilicate Glass Beakers
These beakers offer mechanical stability, resistance to thermal shock and chemicals, and are excellent for general laboratory use.
Marca:  BRAND™ 90648
138.99 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10243731
  • 177.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With graduation and spout
  • Provided in packs of 10
  • With write-on label area
  • Acc. to DIN 12331/ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
600 mL
150 mm
Becher
Printed Scale
80 mm
Borosilicate Glass
10/Pk.
Alto