Learn More
IKA™ S 25 N Dispersing Tool - ST
Suitable for dispersing instrument T 25 digital
1430.00€ - 1860.00€
Specifica
Product Type | Dispersing Element |
---|---|
Materiale | PTFE, 316L Stainless Steel PT |
Quantità confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13410607
|
IKA™
0004447300 |
10 mL to 1.5 L |
1438.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13420607
|
IKA™
0004447500 |
50 mL to 2 L |
1839.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13400607
|
IKA™
0004447100 |
1 to 100 mL |
1430.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13480597
|
IKA™
0004446900 |
1 to 50 mL |
1860.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
ST tools are recommended for use with tissue and other fibrous materialsSpecifica
Dispersing Element | |
PTFE, 316L Stainless Steel PT | |
1 Ea. |