Learn More
SYT17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | SYT17 |
---|---|
Concentrazione | 0.31 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16834574
|
Proteintech
15413-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16824574
|
Proteintech
15413-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody works well in WB, IHC and IF applications.
Plays a role in dendrite formation by melanocytes.Specifica
SYT17 | |
Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q62807, Q920M7, Q9BSW7 | |
110058, 192189, 51760 | |
SYT17 Fusion Protein Ag7691 | |
Primary | |
-20°C | |
SYT17 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Protein B/K, Synaptotagmin 17, synaptotagmin XVII, SYT17, SytXVII | |
SYT17 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Titolo del prodotto
SYT17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech