Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight ChemSeal™ Syringes
With a precision-machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal.
154.00€ - 240.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.7 mm |
Product Type | Syringe Needle |
Pressione max | 13.8 bar |
Temperatura max (sistema metrico) | 115°C |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11562405
|
Hamilton™
203540 |
1 mL |
154.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11532515
|
Hamilton™
203545 |
2.5 mL |
174.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11540182
|
Hamilton™
203550 |
5 mL |
240.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Tip wipes the interior of the syringe barrel free of sample
- Useful with heterogeneous samples as it reduces the chance that a deposit will occur and cause the plunger to freeze
- Gas sterilizable
Specifica
Not Autoclavable | |
Syringe Needle | |
115°C | |
ChemSeal |
0.7 mm | |
13.8 bar | |
1/Pk. |