Learn More
Hamilton™ Aghi per siringhe
The gas-tight version of the original 700 series syringes.
Marca:  Hamilton™ 201550
215.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10595705
  • 221.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for dispensing volumes from 1 up to 500 μL
  • A variety of volumes, lengths, and gauges available
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
1710
100 μL
Syringe Needle
1 Ea.