Learn More
Synthetic Sea Water for ASTM 665 / IP 135, Paragon Scientific™
A high quality analytical reagent manufactured and certified compliant for use in ASTM D 665 / IP 135 the Standard Test Method for Rust-Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in the Presence of Water.
150.00€ - 526.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16070420
|
Paragon Scientific
SSWS-30 |
10 x 30 mL |
165.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16080420
|
Paragon Scientific
SSWS-300 |
300 mL |
150.00€
300mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16090420
|
Paragon Scientific
SSWS-500 |
500 mL |
232.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16000430
|
Paragon Scientific
SSWS-5L |
5 L |
526.00€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- A Synthetic Sea Water Analytical Reagent manufactured in accordance with ASTM D 665 / IP 135.
- Provided with a certificate which includes an estimation of uncertainty of manufacture.
- Ensures full compliance with ASTM and IP test method requirements for reagent preparation.
- Conveniently packaged in single dose or multi dose packs.
- Cost effective and time saving
- Certificate of Manufacture & MSDS included
- 12 month shelf life
Specifica
ASTM 665 / IP 135 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months