Learn More
Thermo Scientific Chemicals Syk Inhibitor
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J64281.M^
Quantità 1 mg
Codice prodotto. 15456299
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A cell-permeable oxindole compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive Syk inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
622387-85-3
C18H15N3O3S
Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor
Specifica
1 mg
2°C to 8°C
622387-85-3
353.40
Light Sensitive
Solid
Dark orange
A cell-permeable oxindole compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive Syk inhibitor
C18H15N3O3S
Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor
Soluble in DMSO
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti