Learn More
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco
Use these rotors for a wide range of molecular applications. Eppendorf™ Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
328.00€ - 3075.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10258211
|
Eppendorf™
5702720003 |
A-4-38 | 4 cestelli da 85 ml |
1155.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10054271
|
Eppendorf™
5804719000 |
A-4-44 | 4 Hangers for 2 x 50 mL Falcon-G |
1830.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10794563
|
Eppendorf™
5810725003 |
A-4-81-MTP | 4 MTP buckets |
3075.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10120052
|
Eppendorf™
5810718007 |
A-4-81 | 4 cestelli rettangolari da 500 ml |
3075.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10282811
|
Eppendorf™
5804709004 |
A-4-44 | 4 x 100mL rectangular buckets |
1520.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10084161
|
Eppendorf™
5702700002 |
A-8-17 | 8 x 15mL buckets |
328.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10580152
|
Eppendorf™
5810709008 |
A-4-62 | 4 cestelli rettangolari da 250 ml |
2095.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10394792
|
Eppendorf™
5810711002 |
A-4-62-MTP | 4 MTP buckets |
2010.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Accommodates tubes and plates
- Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
- Rotor life time: max. 40,000 cycles
- Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
Specifica
Rotore oscillante |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco