Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette specialistici SureOne™
Possibilità di scelta tra puntali lunghi o con fori ampi, sterili o non sterili. I puntali per pipette specialistici Fisherbrand™ sono certificati esenti da RNasi/DNasi e DNA.
18.79€ - 46.46€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Colore | Trasparente |
Compatibilità | Universal Fit, fits most pipettes |
Stile punta | Genomic/Wide Orifice |
Product Type | Non-Filtered Pipette Tip |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11957744
![]() |
Fisherbrand™
T112NXLGR-FIS |
100 to 1000 μL | Non sterile | In rack |
46.35€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11967744
![]() |
Fisherbrand™
T112NXLGRS-FIS |
100 to 1000 μL | Sterile | In rack |
46.46€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11927744
![]() |
Fisherbrand™
T118R-FIS |
1 to 200 μL | Non sterile | In rack |
28.28€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11937744
![]() |
Fisherbrand™
T118RS-FIS |
Da 1 a 200 μl | Sterile | In rack |
31.31€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11917744
![]() |
Fisherbrand™
T118-FIS |
1 to 200 μL | Non-sterile | Bulk, Bagged |
18.79€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12992581
![]() |
Fisherbrand™
T112GNXL-FIS |
100 to 1000 μL | Non-sterile | Bulk |
21.61€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Comparti angolati a quattro ripiani
- In resistente plastica ABS
- Finestra di visualizzazione intagliata e due attacchi rimovibili per il supporto di bulbi di pipetta, riempitivi e pompe
- Dimensioni: 291 x 88 x 401 mm
Specifica
Non-filtered | |
Universal Fit, fits most pipettes | |
Non-Filtered Pipette Tip |
Trasparente | |
Genomic/Wide Orifice | |
Polypropylene |