Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Gelhandgusssatz B – nur Hardware
Das SureCast™ Gel Handcast Bundle B ermöglicht das einfache und sichere Gießen von eigenen Polyacrylamidgelen. Das SureCast Handcast System eignet sich zur Herstellung von Polyacrylamidgelen mit SureCast Handcast Reagenzien sowie von allen anderen gängigen Polyacrylamidgel-Gießreagenzien.
Marke:  Invitrogen™ HC1000S
280.68 EUR gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15597731
  • 421.00 € / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beinhaltet:
Das SureCast Handgieß-Paket B enthält die gesamte Hardware, die Sie für den Einstieg benötigen:
  • 2 SureCast Handgießstationen
  • 2 SureCast™ Dichtungsmatten
  • 2 SureCast™ Glasplattensets (2 vorne und 2 hinten)
  • 6 SureCast™ Gelkämme (je 2: 10-, 12-, 15-Well)
  • 10 SureCast™ Gel-Distanzstücke
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die innovative, leckagefreie Konstruktion verringert die Anzahl der ausgefallenen Gele, was zu weniger Zeitverlusten führt
  • Hervorragende Haltbarkeit der Glasplatte
  • Einfache Montage der Gießteile: einfach die Glasplatten einlegen, dann den Nockenhebel verriegeln
  • Einzigartige Kippfunktion für das einfache Beladen mit Acrylamidlösungen
Zum vollständigen Produkt gehört das SureCast™ Handgießsystem. Wenn Sie eine Lösung suchen, zu der auch SureCast ™ Handgieß-Reagenzien gehören, sehen Sie sich das SureCast™ Gel-Handgießpaket A an. Das System verfügt über langlebige Glasplatten, die durch einen einzeln beweglichen Lade- und Verriegelungsmechanismus sicher abgedichtet sind. Die einzigartige Kippfunktion der SureCast™ Handgießstation minimiert das Verschütten und verbessert die Belastbarkeit der Gießlösungen beim Gießen per Hand. SureCast Gele sind für den Einsatz im Mini-Gel-Tank konzipiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.