Learn More
Thermo Scientific™ Piani di supporto per forni e incubatori Thermo Scientific™ Heratherm
Piani di supporto con ruote orientabili
473.36€ - 566.82€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10811311
|
Thermo Scientific™
50127741 |
Stufe e incubatori modello da 60 l |
473.36€
Pezzo |
|
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10304130
|
Thermo Scientific™
50127742 |
Stufe e incubatori modelli da 100 l |
504.51€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10724602
|
Thermo Scientific™
50127743 |
Stufe e incubatori modello da 180 l |
566.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Support stands with casters
Altezza comprese le ruote orientabili: 18.7 cm (7.36 in).
Specifica
Piano di supporto | |
Rotella |