Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Support Base for Infrared Heater
For use with Infrared Heater IRB 6. Includes 6 stainless steel rods. Clamps, and PVC rods for vessels must be ordered separately.
Marca:  Edmund Bühler GmbH™ 0052 060
Codice prodotto. 10673282
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Base with 6 stainless steel support rods
  • Rod length: approximately 75cm
  • Order PVC rod and clamps for vessels separately
Specifica
Specifica
IRB 6 Series Heater
Support Base