Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ SuperFrost™ Plus Microscope Slides
Attracts electrostatically fresh frozen tissue section and cytology preparations, binding them to the slides. Karl Hecht™ Assistent™ SuperFrost™ Plus Microscope Slides are recommended for anatomic and molecular pathology laboratories.
Marque: Karl Hecht™ 42409110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permanent positive charge placed upon slides
- Proven to be superior for cell adhesion in cytocentrifuge preparations in standard Papanicolaou smears
- Preparations can be marked and identified by the coated labeling field
- Coating of labeling field is resistant to common solvents
- Thickness of approx. 1mm
Spécification
Yes | |
White | |
Solvent Resistant |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu