Learn More
Bollé Safety Superblast Safety Goggles
Codice prodotto. 17314870
Click to view available options
Modello:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Dimensione della confezione:
1 paio
pezzi 5
Industrial goggles
  • Flexible and clear frame for increased comfort
  • Intuitive and simple goggle-visor assembly system
  • PLATINUM™ coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Altezza (sistema metrico) 7 cm
Forma Contoured to face
Spessore (sistema imperiale) 0.078 in.
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Certifications/Compliance (Europe) EN 166 EN 170
Lens Tint Clear
Product Type Safety Goggles
Da utilizzare con (applicazione) Industrial environments
Colore telaio Blue
Materiale fascia per la testa Nylon, Polyester
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Modello SUPBLAPSIP
Peso (sistema imperiale) 3.99 oz.
Peso (sistema metrico) 113 g
Materiale Polycarbonate, PVC
Monouso Reusable
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio PVC
UV Protection UV400
Frame Type Vented