Learn More
Sulfur powder, sublimed, -100 mesh, 99.5% Codice prodotto.: 11347728
Sulfur powder, sublimed, -100 mesh, 99.5%
Codice prodotto. p-4824968
500 g, 500g
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11347728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033394.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Materiale o nome chimico Sulphur
Colore Yellow
Forma fisica Sublimed Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Punto di combustione 248°C (478°F)
Odore Weak
Aspetto Pale yellow powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoR06L027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Codice prodotto033394.36,033394.A3
Numero di lottoP04L016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2025 Codice prodotto033394.36,033394.A3
Numero di lottoW11K001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/09/2024 Codice prodotto033394.36,033394.A3
Numero di lottoU28K020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2024 Codice prodotto033394.36,033394.A3
Numero di lottoU10I023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2022 Codice prodotto033394.36,033394.A3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfur powder, sublimed
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphur
Titolo del prodotto
Sulfur powder, sublimed, -100 mesh, 99.5% >