Learn More
Macherey-Nagel™ Cartina per analisi qualitative per la rilevazione del solfuro
Allows the easy and reliable detection of hydrogen sulphide in samples. Macherey Nagel™ Sulphide Test Paper is non-toxic and safe.
Marca: Macherey-Nagel™ 90761
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Qualitative
- Safer than hazardous and toxic lead acetate paper
- Sulfide ions as well as hydrogen sulphide give positive reactions
Specifica
Da bianco a marrone/nero | |
Determinazione dell'acido solfidrico | |
Carta per analisi qualitative | |
7 mm |
Bobina | |
1 ciascuno | |
5000 mm |