Learn More
Sulfuryl chloride, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10347300
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-25-5
Formula molecolare Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 134.96
Numero MDL MFCD00011451
InChI Key YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
IUPAC Name sulfuryl dichloride
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 69.1°C
Materiale o nome chimico Sulfuryl chloride
Punto di fusione -54.1°C
Nota nome 98.5%
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Formula lineare SO2Cl2
Fieser 01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid
Peso formulazione 134.96
Percent Purity 98.5%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.443
Gravità specifica 1.667
Densità 1.6670g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuryl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.