Learn More
Sulfurous acid, ACS, 6.0% SO{2} min
Codice prodotto. p-3208645
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 x 500 mL
Dimensione della confezione:
2000mL
500mL
CAS: 7782-99-2 | H2O3S | 82.073 g/mol
Sulfurous acid is used as a reducing agent, bleaching agent and disinfectant. It is utilized for bleaching of moistened wool, straw for hats, and other materials injured by chlorine. It finds application as a disinfectant as well as used externally for its parasiticidal effect in various skin diseases. Its derivative viz. sulfites are included in antiseptics, antifermentatives, and antizymotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7782-99-2
Formula molecolare H2O3S
Molecular Weight (g/mol) 82.073
Numero MDL MFCD00011335
InChI Key LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC Name sulfurous acid
SMILES OS(=O)O
Specifica
Aspetto Colourless liquid
Materiale o nome chimico Sulfurous acid
Colore Colorless
Nota nome 6.0% SO2 min.
Densità 1.03 g/cm3 at 20°C
Odore Pungent
Sensibilità Air Sensitive
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 82.08
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulphurous acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfurous acid