Learn More
Sulfuric Acid Solution 2M (4N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11478962
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, acide sulfurique, battery acid, vitriol brown oil, electrolyte acid, dipping acid, acidum sulfuricum, sulphuric acid, mattling acid, dihydrogen sulfate, oil of vitriol, 1L, 120 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric Acid Solution
pH 1
Colore Colorless
Punti di ebollizione 120°C
Imballaggio Bag in box
Quantità 10 L
Forma fisica Liquid