Learn More
Sulfuric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15664980 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
VOLPAC™ CONTAINER
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid solution
Nota nome volumetric, 0.5 M H2SO4 (1.0N)
Quantità 4 x 5 L
Formula lineare H2SO4
Numero UN UN3264
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Peso formulazione 98.08
Grado Reagent Ph. Eur.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid