Learn More
Sulfuric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
VOLPAC™ CONTAINER
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
5L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric acid solution |
Concentrazione | 0.5M |
Imballaggio | VOLPAC™ CONTAINER |
Quantità | 10 L |
Formula lineare | H2SO4 |
Numero UN | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Sinonimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
Peso formulazione | 98.08g/mol |
Grado | Reagent Ph. Eur. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid
Titolo del prodotto
Sulfuric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0N), Honeywell Fluka™ >