Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Descrizione
Sulfuric Acid Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | Plastic container |
Pressione del vapore | 1mmHg at 20°C |
Quantità | 25 L |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution