Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10192000
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Sulfuric Acid Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 1mmHg at 20°C
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution