Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10325760
1 Ampule
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, battery acid, dihydrogen sulfate, dipping acid, electrolyte acid, mattling acid, oil of vitriol, sulphuric acid, vitriol brown oil, 6AMP, 100 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
pH 1.5
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Ampoule
Pressione del vapore 1mmHg at 20°C
Quantità 1 Ampule
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid
Titolo del prodotto
Sulfuric Acid Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ >