Learn More
Sulfuric acid, pure, 96.00% (+/- 0.50%) solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric acid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 96.00% (±0.50%) Solution in Water |
Punto di fusione | 10.0°C |
Punti di ebollizione | 290.0°C |
Densità | 1.8300g/mL |
Imballaggio | Plastic bottle |
Gravità specifica | 1.83 |
Quantità | 1 L |
Viscosità | 21 mPa.s (25°C) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.