Learn More
Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric acid concentrate |
Nota nome | For 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N) |
Punti di ebollizione | 100°C |
CAS min. % | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
CAS max % | ≤100.0000%, <1.0000% |
Densità | 1.010 g/cm3 |
Imballaggio | Ampoule |
Quantità | 6 x 1 Ea. |
Formula lineare | H2SO4 |
Forma fisica | Concentrate |