Learn More
Sulfuric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.5 M H2SO4 (1.0 N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
Imballaggio:
Ampoule
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric Acid Concentrate |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Quantità | 1 Ea. |
Formula lineare | H2SO4 |
Numero UN | UN2796 |
Beilstein | 2037554 |
Peso formulazione | 98.08g/mol |