Learn More
Sulfuric acid, 96%, extra pure, solution in water
Codice prodotto. 10715801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Colore Colorless
Nota nome 96% Solution in Water
Punto di fusione 10.0°C
Punti di ebollizione 290.0°C
Densità 1.8300g/mL
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1.83
Intervallo percentuale saggio 96%
Quantità 2.5 L
Viscosità 21 mPa.s (25°C)
Formula lineare H2SO4
Forma fisica Liquido oleoso
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Indice di Merck 15, 9104
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Peso formulazione 98.08
Percent Purity 96%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.