Learn More
Sulfuric acid, 75% v/v aq. soln. Codice prodotto.: 15481817
Sulfuric acid, 75% v/v aq. soln.
Codice prodotto. 15481817
1 L, 1L
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15481817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042555.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Sulfuric acid has an useful applications in domestic acidic drain cleaner, as a drying agent, electrolyte in lead-acid batteries and various cleaning agents. It is also useful for mineral processing, fertilizer manufacturing, oil refining, waste water processing, and chemical synthesis. The sulfuric acid doped poly (m-aminophenol) is used as aliphatic alcohol vapor sensor material. The catalytic decomposition of sulfuric acid on mixed Cr/Fe oxide, shows an useful application in sulfur-iodine cycle for hydrogen production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Aspetto Colorless to pale yellow liquid
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Odore Acrid
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Intervallo percentuale saggio 75% v/v aqueous
Quantità 1 L
Formula molecolare H2O4S
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00064589
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informazioni di solubilità Miscible with water,acetic acid and alcohol.
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sulfuric acid: 84.7%; Water: 15.3%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoS02L502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/06/2025 Codice prodotto042555.K2
Numero di lottoS06L502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2025 Codice prodotto042555.K2
Numero di lottoM11L532 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/01/2025 Codice prodotto042555.K2
Numero di lottoX02K514 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Codice prodotto042555.K2
Numero di lottoS21K519 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/08/2024 Codice prodotto042555.K2
Titolo del prodotto
Sulfuric acid, 75% v/v aq. soln. >