Learn More
Sulfuric Acid, 4M, Chem-Lab
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Descrizione
Sulfuric acid is a highly corrosive, strong mineral acid that shows different properties depending upon its concentration. It is a pungent-ethereal, colorless to slightly yellow viscous liquid. Sulfuric acid is a diprotic acid that is hygroscopic. Concentrated sulfuric acid has strong dehydrating and oxidizing properties. Dilute sulfuric acid is a good electrolyte.
Specifica
Specifica
pH | <1 |
Colore | Colorless |
Composizione | 392.32g H2SO4 per 1L H2O |
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Concentrazione | 4mol/L |
Densità | 1.23g/mL |
Odore | Odorless |
Imballaggio | Polyethylene |
Normalità | 8N (±0.016, 20°C) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulphuric acid 4 mol/l
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid