Learn More
Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13458328
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic jerrycan
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Colore Colorless
Nota nome 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Concentrazione 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Formula molecolare H2O4S
Formula lineare H2SO4
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Indice di Merck 15, 9104
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.07
Grado Pure
Specifica
Punti di ebollizione 100.0°C
Imballaggio Plastic jerrycan
Quantità 25 L
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution