Learn More
Sulfur, Reagent grade, Purified by refining, Honeywell™
Codice prodotto. 15631980 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Reagent Grade, powder, purified by refining, -100 mesh particle size
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Punti di ebollizione 445°C
Materiale o nome chimico Sulfur
Punto di fusione 120°C
Nota nome Purified by refining
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Numero UN UN1350
Punto d'infiammabilità 207°C (404.6°F)
Peso formulazione 32.07g/mol
Grado Reagent
Punto di combustione 450°F
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg (183.8°C), 10mmHg (246°C)
Densità 2.07g/cu.cm; Vapor Density: 8.9 (vs air)